Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 1, 1-Trifluoroacetone |
| Smeltepunkt | -78,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.2500g/mL |
| Kogepunkt | 22,0 °C |
| Flammepunkt | −30 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CF3COCH3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,1,1-Trifluoroacetone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.