Få mere at vide
1,1,1-Trifluoracetone, 95%
Artikelnummer. 11420054
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420054 100 g 100g
11410054 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420054 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13556.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 421-50-1 | C3H3F3O | 112,051 g/mol
1,1,1-Trifluoracetone anvendes i en syntese af 2-trifluormethyl-7-azaindoler startende med 2,6-dihalogenpyridiner. Den afledte chirale imin blev anvendt til at fremstille enantiopenα -trifluormethylalaniner og diaminer via en Strecker-reaktion efterfulgt af enten nitrilhydrolyse eller reduktion. Og også brugt som et nyttigt molekyle i syntesereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,1-trifluoracetone anvendes i en syntese af 2-trifluormethyl-7-azaindoler startende med 2,6-dihalogenpyridiner. Den afledte chirale imin blev anvendt til at fremstille enantiopenα -trifluormethylalaniner og diaminer via en Strecker-reaktion efterfulgt af enten nitrilhydrolyse eller reduktion. Og også brugt som et nyttigt molekyle i syntesereaktioner.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 421-50-1
Molekylær formel C3H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 112.051
MDL nummer MFCD00000423
InChI nøgle FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
PubChem CID 9871
IUPAC navn 1,1,1-trifluorpropan-2-on
SMIL CC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoroacetone
Smeltepunkt <-78 °C
Tæthed 1.252
Kogepunkt 21 °C til 24 °C
Flammepunkt −31 °C (−24 °F)
Lugt Kloroform-lignende
Brydningsindeks 1.3
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1748614
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 112.05
Procent renhed 95%