Få mere at vide
1,1,1-Trifluor-3-phenylacetone, 97%
Artikelnummer. 11373796
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373796 5 g 5g
11363796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16851.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 350-92-5 | C9H7F3O | 188,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 350-92-5
Molekylær formel C9H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 188.149
MDL nummer MFCD00068171
InChI nøgle IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-trifluoro-3-phenylacetone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl, acmc-20amz1, trifluoromethylbenzyl ketone, benzyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl benzyl ketone, ksc227m3d
PubChem CID 222958
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-3-phenylpropan-2-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Tæthed 1.22
Kogepunkt 51 °C til 52 °C (2 mmHg)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 5 g
Beilstein 2614467
Formel vægt 188.15
Procent renhed 97%