Få mere at vide
1,1,1-Trifluor-2-butanon, 96%
Artikelnummer. 11343806
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343806 5 g 5g
11333806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16868.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 381-88-4 | C4H5F3O | 126,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 381-88-4
Molekylær formel C4H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 126.08
MDL nummer MFCD00190641
InChI nøgle QBVHMPFSDVNFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2-butanone, 1,1,1-trifluorobutane-2-one, 2-butanone, 1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoromethyl ethyl ketone, trifluoro-2-butanone, acmc-20ap8w, trifluoromethylethylketone, ethyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl ethyl ketone, 1,1-trifluoro-2-butanone
PubChem CID 238288
IUPAC navn 1,1,1-trifluorbutan-2-on
SMIL CCC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Tæthed 0.929
Kogepunkt 44 °C til 45 °C
Flammepunkt −17 °C (1 °F)
Brydningsindeks 1.307
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1702220
Formel vægt 126.08
Procent renhed 96%