Få mere at vide
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione, 98%
Artikelnummer. 11994871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11994871 100 mL 100ml
10286840 10 mL 10ml
10206850 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216711000
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 367-57-7 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-57-7
Molekylær formel C5H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 154.09
MDL nummer MFCD00000427
InChI nøgle SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
PubChem CID 73943
IUPAC navn 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion
SMIL CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Farve Orange til gul
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 105.0°C to 107.0°C
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2COCF3
Brydningsindeks 1.3870 to 1.3900
Mængde 100 mL
Beilstein 01,III,3123
Specifik vægtfylde 1.27
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 154.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.