Få mere at vide
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione, 98%
Artikelnummer. 11477666
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477666 5 g 5g
11487666 25 g 25g
11497666 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14682.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 367-57-7 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
1,1,1-Trifluor-2,4-pentandion er blevet anvendt som reagens ved fremstillingen af 2-alkylcarbonyl og 2-benzoyl-3-trifluormethylquinoxalin-1,4-di-N-oxid-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,1,1-Trifluor-2,4-pentandion er blevet brugt som reagens ved fremstillingen af 2-alkylcarbonyl
- og 2-benzoyl-3-trifluormethylquinoxalin-1,4-di-N-oxid-derivater.
Opløselighed Opløselig i vand (lidt) og
mange organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-57-7
Molekylær formel C5H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 154.09
MDL nummer MFCD00000427
InChI nøgle SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
PubChem CID 73943
IUPAC navn 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion
SMIL CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Tæthed 1.274
Kogepunkt 105°C to 107°C
Flammepunkt 26°C (79°F)
Brydningsindeks 1.389
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1705177
Opløselighedsinformation Soluble in water (slightly) and many organic solvents.
Formel vægt 154.09
Procent renhed 98%