Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-hexafluoracetonesesquihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate |
| Navn note | 98% |
| CAS | 13098-39-0 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 18 °C til 21 °C |
| Farve | Rav eller gul |
| Tæthed | 1.6900g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.