missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol |
| CAS | 1515-14-6 |
| Molekylær formel | C4 H4 F6 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxy-2-methylpropane, 1,1,1-Trifluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, 1,1-Bis(trifluoromethyl)ethanol, 2-Methylhexafluoro-2-propanol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-tert-butyl alcohol, Perfluoro-(2-methyl)2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4F6O/c1-2(11,3(5,6)7)4(8,9)10/h11H,1H3 |
| SMIL | CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.064 |
| Formel vægt | 182.0166 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?