missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 98%

Artikelnummer. 11377306
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377306 25 g 25g
11367306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11377306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09245.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 1515-14-6 | C4H4F6O | 182.07 g/mol

1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methyl-2-propanol anvendes som opløsningsmiddel. Det bruges til fremstilling af flygtige natriumyttrium- og zirconiumfluoralkoxider. Det bruges også til syntese af prækursorer til per- og polyfluorethere.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol anvendes som opløsningsmiddel. Det bruges til fremstilling af flygtige natriumyttrium- og zirconiumfluoralkoxider. Det bruges også til syntese af prækursorer til per- og polyfluorethere.

Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.

Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1515-14-6
Molekylær formel C4H4F6O
Molekylvægt (g/mol) 182.07
MDL nummer MFCD00039259
InChI nøgle FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoro-2-methylisopropanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl, hexafluoro-tert-butanol, cf3 2mecoh, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylisopropanol, methylbistrifluoromethylmethanol, cf3 2c oh ch3, fqdxjybxpomibx-uhfffaoysa, hexafluoro-3-methylisopropanol
PubChem CID 73936
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Tæthed 1.484
Kogepunkt 60°C to 62°C
Brydningsindeks 1.295
Mængde 25 g
Beilstein 1841110
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 182.07
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.