Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sevoflurane |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2 |
| Formel vægt | 200.0072 |