CAS RN 73027-79-9
CAS RN 73027-79-9
IUPAC Navn:
4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
Synonymer:
4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol):
192
Molekylformel:
C6H3Cl2NO2
InChi Key:
ILMIEWNDXAKVNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1Cl
1
–
1
af
1
Resultater
1
4,6-dichlornikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 73027-79-9 Molekylær formel: C6H3Cl2NO2 Molekylvægt (g/mol): 191.995 MDL nummer: MFCD00234146 InChI nøgle: ILMIEWNDXAKVNI-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4,6-dichloronicotinic acid,2,4-dichloro-5-carboxylpyridine,4,6-dichloro nicotinic acid,2,4-dichloropyridine-5-carboxylic acid,3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro,2,4-dichloro-5-carboxypyridine,pubchem18521,acmc-209op3,4.6-dichloronicotinic acid,4,6-dichloro-nicotinic acid PubChem CID: 817158 IUPAC navn: 4,6-dichlorpyridin-3-carboxylsyre SMIL: C1=C(C(=CN=C1Cl)C(=O)O)Cl