Få mere at vide
4,6-dichlornikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497908
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497908 5 g 5g
15407918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61381.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73027-79-9 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
4,6-dichlornikotinsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4,6-dichlornikotinsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på køl. Beskyt mod varme. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73027-79-9
Molekylær formel C6H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.995
MDL nummer MFCD00234146
InChI nøgle ILMIEWNDXAKVNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloro-5-carboxylpyridine, 4,6-dichloro nicotinic acid, 2,4-dichloropyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro, 2,4-dichloro-5-carboxypyridine, pubchem18521, acmc-209op3, 4.6-dichloronicotinic acid, 4,6-dichloro-nicotinic acid
PubChem CID 817158
IUPAC navn 4,6-dichlorpyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=C(C(=CN=C1Cl)C(=O)O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloronicotinic acid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 192
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof