CAS RN 65369-22-4
IUPAC Navn:
methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate
Synonymer:
methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol):
172.2
Molekylformel:
C7H8O3S
InChi Key:
LQIVVUILGDRRHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=CSC=C1OC
1
–
1
af
1
Resultater
1
Methyl-4-methoxythiophen-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 65369-22-4 Molekylær formel: C7H8O3S Molekylvægt (g/mol): 172.198 MDL nummer: MFCD00067995 InChI nøgle: LQIVVUILGDRRHE-UHFFFAOYSA-N Synonym: methyl 4-methoxy-3-thiophenecarboxylate,4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester,3-thiophenecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester,maybridge1_004625,ksc495s3h,methyl 4-methoxythiophene-3-arboxylate,3-methoxythiophene-4-carboxylic acid methyl ester,3-thiophenecarboxylicacid,4-methoxy-,methyl ester,4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester,3-thiophenecarboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester PubChem CID: 2778377 IUPAC navn: methyl-4-methoxythiophen-3-carboxylat SMIL: COC1=CSC=C1C(=O)OC