Få mere at vide
Methyl-4-methoxythiophen-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337114
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10337114 5 g 5g
10101312 250 mg 250mg
10019551 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337114 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00444DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 65369-22-4
Molekylær formel C7H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 172.198
MDL nummer MFCD00067995
InChI nøgle LQIVVUILGDRRHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxy-3-thiophenecarboxylate, 4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, maybridge1_004625, ksc495s3h, methyl 4-methoxythiophene-3-arboxylate, 3-methoxythiophene-4-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,4-methoxy-,methyl ester, 4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 2778377
IUPAC navn methyl-4-methoxythiophen-3-carboxylat
SMIL COC1=CSC=C1C(=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 172.2
Procent renhed 97%