accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 58962-34-8

H3COH(R)(R)HO(S)OH(R)OOHO(E)

CAS RN 58962-34-8

IUPAC Navn: 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentyl]-6-oxoheptanoic acid
Synonymer: 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentyl]-6-oxoheptanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 370.49
Molekylformel: C20H34O6
InChi Key: KFGOFTHODYBSGM-DFOLFLIJSA-N
SMILES: CCCCCC(O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1CC(=O)CCCCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater