missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Ketoprostaglandin F1alpha, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-{(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(S,E)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl}-6-oxoheptanoic acid |
| CAS | 58962-34-8 |
| Molekylær formel | C20 H34 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3AU76, Epoprostenol sodium related, USP Epoprostenol Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O6/c1-2-3-4-7-14(21)10-11-16-17(19(24)13-18(16)23)12-15(22)8-5-6-9-20(25)26/h10-11,14,16-19,21,23-24H,2-9,12-13H2,1H3,(H,25,26)/b11-10+/t14-,16+,17+,18+,19-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1CC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]-6-oxoheptanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.48 |
| Formel vægt | 370.2355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?