CAS RN 26073-26-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2,2-Dichloropropanoylchlorid, TRC
CAS: 26073-26-7 Molekylær formel: C3H3OCl3 Molekylvægt (g/mol): 161.41 Synonym: Pranoprofen Impurity 30 IUPAC navn: 2,2-dichloropropanoylchlorid SMIL: CC(Cl)(Cl)C(=O)Cl