Få mere at vide
2,2-Dichloropropanoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30428408
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428408 50 mg
30427282 500 mg
30426019 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428408 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP79521350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26073-26-7
Molekylær formel C3H3OCl3
Molekylvægt (g/mol) 161.41
Synonym Pranoprofen Impurity 30
IUPAC navn 2,2-dichloropropanoylchlorid
SMIL CC(Cl)(Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dichloro-propanoyl Chloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3Cl3O/c1-3(5,6)2(4)7/h1H3
Formel vægt 159.9249