CAS RN 2552-91-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(+)-Neomenthylacetat, TRC
CAS: 2552-91-2 Molekylær formel: C12 H22 O2 Molekylvægt (g/mol): 198.3 Synonym: D-Neomenthyl acetate,(1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate IUPAC navn: [(1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexyl] acetat SMIL: CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(=O)C