Få mere at vide
(+)-Neomenthylacetat, TRC
Artikelnummer. 30135304
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135304 2.5 g
30011636 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3900372.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2552-91-2
Molekylær formel C12 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 198.3
Synonym D-Neomenthyl acetate, (1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate
IUPAC navn [(1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexyl] acetat
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(+)-Neomenthyl acetate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12+/m1/s1
Formel vægt 198.162