CAS RN 25493-17-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
af
4
Resultater
1
1-Butan-d9-ol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
n-Butyl-d9 alkohol, CDN
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
3
1-Butan-d9-ol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
4
1-Butan-d9-ol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.