Få mere at vide
n-Butyl-d9 alkohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butan-d9-ol |
| CAS | 25493-17-8 |
| Molekylær formel | C4 2H9 H O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,nonadeuteriobutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.18 |
| Formel vægt | 83.1297 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |