CAS RN 253597-20-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridincarboxylsyre Methylester, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridincarboxylsyre Methylester, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridincarboxylsyre Methylester, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.