Få mere at vide
4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridincarboxylsyre Methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic acid Methyl Ester |
| CAS | 253597-20-5 |
| Molekylær formel | C15 H15 Cl2 N O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, H 168/79 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15Cl2NO2/c1-8-7-11(10-5-4-6-12(16)14(10)17)13(9(2)18-8)15(19)20-3/h4-7,11,18H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(C)NC(=CC1c2cccc(Cl)c2Cl)C |
| IUPAC navn | Methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.191 |
| Formel vægt | 311.048 |