CAS RN 253315-22-9
IUPAC Navn:
6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Synonymer:
6-(pyrazol-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol):
189.17
Molekylformel:
C9H7N3O2
InChi Key:
QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1C=CC=N1
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-(1H-Pyrazol-1-yl)nikotinsyre, 97%
CAS: 253315-22-9 Molekylær formel: C9H7N3O2 Molekylvægt (g/mol): 189.17 MDL nummer: MFCD00140749 InChI nøgle: QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 6-1h-pyrazol-1-yl nicotinic acid,6-1h-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid,6-pyrazol-1-yl-nicotinic acid,6-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid,6-pyrazolylpyridine-3-carboxylic acid,pyrazolylnicotinicacid,6-pyrazol-1-ylnicotinic acid,6-pyrazol-1-yl-nicotinicacid,6-pyrazole-1-yl-nicotinic acid,6-1h-pyrazol-1yl nicotinic acid PubChem CID: 2763614 SMIL: OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1C=CC=N1