Få mere at vide
6-(1H-Pyrazol-1-yl)nikotinsyre, 97%
Artikelnummer. 15497017
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497017 250 mg 250mg
15487017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34104.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 253315-22-9 | C9H7N3O2 | 189,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253315-22-9
Molekylær formel C9H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD00140749
InChI nøgle QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-1h-pyrazol-1-yl nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazolylpyridine-3-carboxylic acid, pyrazolylnicotinicacid, 6-pyrazol-1-ylnicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinicacid, 6-pyrazole-1-yl-nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1yl nicotinic acid
PubChem CID 2763614
SMIL OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Smeltepunkt 272°C to 274°C
Mængde 250 mg
IUPAC navn 6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin-3-carboxylsyre
Formel vægt 189.2
Procent renhed 97%