CAS RN 2531-84-2
IUPAC Navn:
2-methylphenanthrene
Synonymer:
2-methylphenanthrene
Molekylvægt (g/mol):
192.26
Molekylformel:
C15H12
InChi Key:
KANLOADZXMMCQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-methylphenantren, TRC
CAS: 2531-84-2 Molekylær formel: C15 H12 Molekylvægt (g/mol): 192.26 Synonym: 2-Methylphenanthrene,Phenanthrene, 2-methyl- (8CI, 9CI, ACI),2-Methylphenanthrene (ACI),NSC 89276 IUPAC navn: 2-methylfenanthren SMIL: Cc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1