Få mere at vide
2-methylphenantren, TRC
Artikelnummer. 30138159
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138159 250 mg
17952495 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325420250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2531-84-2
Molekylær formel C15 H12
Molekylvægt (g/mol) 192.26
Synonym 2-Methylphenanthrene, Phenanthrene, 2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Methylphenanthrene (ACI), NSC 89276
IUPAC navn 2-methylfenanthren
SMIL Cc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methylphenanthrene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12/c1-11-6-9-15-13(10-11)8-7-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-10H,1H3
Formel vægt 192.0939
Procent renhed >95%