CAS RN 2531-80-8
IUPAC Navn:
ethyl 2-nitropropanoate
Synonymer:
ethyl 2-nitropropanoate
Molekylvægt (g/mol):
147.13
Molekylformel:
C5H9NO4
InChi Key:
ZXBGJDZWJJFFQY-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCOC(=O)C(C)[N+]([O-])=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
Ethyl 2-nitropropionat, 96%
CAS: 2531-80-8 Molekylær formel: C5H9NO4 Molekylvægt (g/mol): 147.13 MDL nummer: MFCD00024818 InChI nøgle: ZXBGJDZWJJFFQY-UHFFFAOYNA-N Synonym: ethyl 2-nitropropionate,propanoic acid, 2-nitro-, ethyl ester,propionic acid, 2-nitro-, ethyl ester,ethyl alpha-nitropropionate,acmc-1ce4b,ethyl .alpha.-nitropropionate,propanoicacid, 2-nitro-, ethyl ester PubChem CID: 97978 IUPAC navn: ethyl-2-nitropropanoat SMIL: CCOC(=O)C(C)[N+]([O-])=O