Få mere at vide
Ethyl 2-nitropropionat, 96%
Artikelnummer. 11398705
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398705 1 g 1g
11308715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12261.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 2531-80-8 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Ethyl-2-nitropropionat anvendes til fremstilling af (-)-trans-2,5-dimethylprolinethylester via enantioselektiv Michael-reaktion methylvinylketon under anvendelse af modificeret dihydroquinin som katalysator, ny nitrogen-15-mærket nitronspinfælde, 5-ethoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline til detsuperline-1-Pyrroline (1-N-oxider) anion, 2-ethoxycarbonyl-2-nitropentanal. Det bruges til enantioselektive Michael-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-2-nitropropionat bruges til fremstilling af (-)-trans-2,5-dimethylprolinethylester via enantioselektiv Michael-reaktion methylvinylketon ved anvendelse af modificeret dihydroquinin som katalysator, ny nitrogen-15-mærket nitronspinfælde, 5-ethoxycarbonyl-5-[romethyl-1-N-Pyr) til detektion af NPO superoxidanion, 2-ethoxycarbonyl-2-nitropentanal. Det bruges til enantioselektive Michael-reaktioner.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2531-80-8
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00024818
InChI nøgle ZXBGJDZWJJFFQY-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-nitropropionate, propanoic acid, 2-nitro-, ethyl ester, propionic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethyl alpha-nitropropionate, acmc-1ce4b, ethyl .alpha.-nitropropionate, propanoicacid, 2-nitro-, ethyl ester
PubChem CID 97978
IUPAC navn ethyl-2-nitropropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-nitropropionate
Tæthed 1.13
Kogepunkt 190 °C til 195 °C
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 1 g
Beilstein 774734
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 147.13
Procent renhed 96%