CAS RN 25235-85-2
IUPAC Navn:
4-chloro-1H-indole
Synonymer:
4-chloro-1H-indole
Molekylvægt (g/mol):
151.59
Molekylformel:
C8H6ClN
InChi Key:
SVLZRCRXNHITBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=C2C=CNC2=CC=C1
1
–
3
af
3
Resultater
1
4-Klorindol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
4-Klorindol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
4-Klorindol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.