Få mere at vide
4-Klorindol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloroindole |
| CAS | 25235-85-2 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl N |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H |
| SMIL | Clc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 4-klor-1H-indol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.59 |
| Formel vægt | 151.0189 |