CAS RN 25186-47-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3,5-dichlorotoluen, TRC
CAS: 25186-47-4 Molekylær formel: C7H6Cl2 Molekylvægt (g/mol): 161.03 Synonym: Toluene, 3,5-dichloro- (8CI),1,3-Dichloro-5-methylbenzene,3,5-Dichlorotoluene,1,3-Dichloro-5-methylbenzene,Toluene, 3,5-dichloro- (8CI) IUPAC navn: 1,3-dichlor-5-methylbenzen SMIL: Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1