Få mere at vide
3,5-dichlorotoluen, TRC
Artikelnummer. 30011580
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011580 2.5 g 2.5g
30009275 5 g -
17983405 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4368352.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25186-47-4
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.03
Synonym Toluene, 3,5-dichloro- (8CI), 1,3-Dichloro-5-methylbenzene, 3,5-Dichlorotoluene, 1,3-Dichloro-5-methylbenzene, Toluene, 3,5-dichloro- (8CI)
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-methylbenzen
SMIL Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorotoluene
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
Formel vægt 159.9847