CAS RN 2518444-61-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-carboxylsyre, TRC
CAS: 2518444-61-4 Molekylær formel: C25H22N4O5 Molekylvægt (g/mol): 458.47 IUPAC navn: 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-carboxylsyre SMIL: OC(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=O)=C1C=CN3C(C=C4)=CC=C4N5C(CCCC5)=O)=O