Få mere at vide
1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30474342
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30474342 25 mg -
30466654 10 mg -
30470717 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474342 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28708525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2518444-61-4
Molekylær formel C25H22N4O5
Molekylvægt (g/mol) 458.47
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=O)=C1C=CN3C(C=C4)=CC=C4N5C(CCCC5)=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H22N4O5/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)29-23-20(22(26-29)25(32)33)13-15-28(24(23)31)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(27)30/h5-13,15H,2-4,14H2,1H3,(H,32,33)
Formel vægt 458.16