CAS RN 2518202-76-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
2-(2-(2-(4-((4-Klorfenyl)(fenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ætoxy)eddikesyre tert-butylester, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
2-(2-(2-(4-((4-Klorfenyl)(fenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ætoxy)eddikesyre tert-butylester, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
2-(2-(2-(4-((4-Klorfenyl)(fenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ætoxy)eddikesyre tert-butylester, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.