Få mere at vide
2-(2-(2-(4-((4-Klorfenyl)(fenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ætoxy)eddikesyre tert-butylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-(2-(4-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)acetic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 2518202-76-9 |
| Molekylær formel | C27 H37 Cl N2 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37ClN2O4/c1-27(2,3)34-25(31)21-33-20-19-32-18-17-29-13-15-30(16-14-29)26(22-7-5-4-6-8-22)23-9-11-24(28)12-10-23/h4-12,26H,13-21H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)COCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 489.047 |
| Formel vægt | 488.244 |