CAS RN 2518115-74-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
5-((2-((2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)-2-methylbenzensulfonamid Hydrochlorid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
5-((2-((2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)-2-methylbenzensulfonamid Hydrochlorid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.