Få mere at vide
5-((2-((2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)-2-methylbenzensulfonamid Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-((2-((2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)-2-methylbenzenesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 2518115-74-5 |
| Molekylær formel | C21 H23 N7 O2 S . H Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 5-[[2-[(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]-4-pyrimidinyl]amino]-2-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N7O2S.ClH/c1-13-5-6-15(11-19(13)31(22,29)30)24-20-9-10-23-21(25-20)27(3)16-7-8-17-14(2)28(4)26-18(17)12-16;/h5-12H,1-4H3,(H2,22,29,30)(H,23,24,25);1H |
| SMIL | Cl.CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3nccc(Nc4ccc(C)c(c4)S(=O)(=O)N)n3 |
| IUPAC navn | 5-[[2-[(2,3-dimethylindazol-6-yl)-methyl-amino]pyrimidin-4-yl]amino]-2-methylbenzensulfonamid; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.98 |
| Formel vægt | 473.1401 |