CAS RN 2517968-35-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(3S)-3-[4-[(2-Klor-phenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, TRC
CAS: 2517968-35-1 Molekylær formel: C17H17ClO2 Molekylvægt (g/mol): 288.77 Synonym: (S)-3-(4-(2-Chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran IUPAC navn: (3S)-3-[4-[(2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]oxolan SMIL: Clc1ccccc1Cc2ccc(O[C@H]3CCOC3)cc2