Få mere at vide
(3S)-3-[4-[(2-Klor-phenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30358600
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358600 50 mg
30353725 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30358600 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC35060850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2517968-35-1
Molekylær formel C17H17ClO2
Molekylvægt (g/mol) 288.77
Synonym (S)-3-(4-(2-Chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran
IUPAC navn (3S)-3-[4-[(2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]oxolan
SMIL Clc1ccccc1Cc2ccc(O[C@H]3CCOC3)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-3-[4-[(2-Chloro-phenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17ClO2/c18-17-4-2-1-3-14(17)11-13-5-7-15(8-6-13)20-16-9-10-19-12-16/h1-8,16H,9-12H2/t16-/m0/s1