CAS RN 25162-00-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
R-(+)-Nikotin, TRC
CAS: 25162-00-9 Molekylær formel: C10 H14 N2 Molekylvægt (g/mol): 162.23 Synonym: 3-[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine,2'βH-Nicotine,(R)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine,(+)-(R)-Nicotine,(+)-Nicotine,(R)-(+)-Nicotine,(R)-3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)pyridine,(R)-Nicotine,D-(+)-Nicotine,D-Nicotine,Pseudonicotine,d-Nicotine IUPAC navn: 3-[(2R)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin SMIL: CN1CCC[C@@H]1c2cccnc2