Få mere at vide
R-(+)-Nikotin, TRC
Artikelnummer. 30133806
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133806 50 mg
30133567 25 mg
17907669 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN41243050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25162-00-9
Molekylær formel C10 H14 N2
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Synonym 3-[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, 2'βH-Nicotine, (R)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (+)-(R)-Nicotine, (+)-Nicotine, (R)-(+)-Nicotine, (R)-3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)pyridine, (R)-Nicotine, D-(+)-Nicotine, D-Nicotine, Pseudonicotine, d-Nicotine
IUPAC navn 3-[(2R)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
SMIL CN1CCC[C@@H]1c2cccnc2
Specifications
Kemisk navn eller materiale (+)-Nicotine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m1/s1
Formel vægt 162.1157