CAS RN 25152-49-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
9-(2-Carboxyphenyl)-2,7-dimethyl-3,6-bis(ethylamino)xanthylium, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
9-(2-Carboxyphenyl)-2,7-dimethyl-3,6-bis(ethylamino)xanthylium, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
9-(2-Carboxyphenyl)-2,7-dimethyl-3,6-bis(ethylamino)xanthylium, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.