Få mere at vide
9-(2-Carboxyphenyl)-2,7-dimethyl-3,6-bis(ethylamino)xanthylium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(2-Carboxyphenyl)-2,7-dimethyl-3,6-bis(ethylamino)xanthylium |
| CAS | 25152-49-2 |
| Molekylær formel | C26H26N2O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Rhodamine 19, Rhodamine 19 Zwitterion, Rhodamine 575, o-[6-(Ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl]-benzoic Acid, 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26N2O3/c1-5-27-21-13-23-19(11-15(21)3)25(17-9-7-8-10-18(17)26(29)30)20-12-16(4)22(28-6-2)14-24(20)31-23/h7-14,27-28H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | O=C(C1=C(C2=C3C=C(C)C(NCC)=CC3=[O+]C4=C2C=C(C)C(NCC)=C4)C=CC=C1)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium-9-yl)benzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.5 |
| Formel vægt | 414.19 |