CAS RN 2514961-29-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-(4-(4-acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamid, TRC
CAS: 2514961-29-4 Molekylær formel: C16H16N2O4 Molekylvægt (g/mol): 300.31 Synonym: 2-Hydroxy-4’,5-diacetamido-diphenyl Ether IUPAC navn: N-[4-(4-acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl]acetamid SMIL: CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)C)cc2O)cc1