Få mere at vide
N-(4-(4-acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30137199
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137199 50 mg
30011157 25 mg
30009487 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA15825550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2514961-29-4
Molekylær formel C16H16N2O4
Molekylvægt (g/mol) 300.31
Synonym 2-Hydroxy-4’,5-diacetamido-diphenyl Ether
IUPAC navn N-[4-(4-acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl]acetamid
SMIL CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)C)cc2O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-(4-Acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O4/c1-10(19)17-12-3-6-14(7-4-12)22-16-8-5-13(9-15(16)21)18-11(2)20/h3-9,21H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Procent renhed >95%