CAS RN 2514947-85-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-c]pyridin Dihydrochlorid, TRC
CAS: 2514947-85-2 Molekylær formel: C11H13N3S . 2HCl Molekylvægt (g/mol): 219.31 IUPAC navn: 4-piperazin-1-ylthieno[3,2-c]pyridin SMIL: C1CN(CCN1)c2nccc3sccc23