Få mere at vide
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-c]pyridin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30424370
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424370 10 mg
30414013 50 mg
30408858 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP48254310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2514947-85-2
Molekylær formel C11H13N3S . 2HCl
Molekylvægt (g/mol) 219.31
IUPAC navn 4-piperazin-1-ylthieno[3,2-c]pyridin
SMIL C1CN(CCN1)c2nccc3sccc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-c]pyridine Dihydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13N3S/c1-3-13-11(9-2-8-15-10(1)9)14-6-4-12-5-7-14/h1-3,8,12H,4-7H2
Formel vægt 219.083